Learn More
Estándar de litio: Li+ a 100 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 30002927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30002927 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 30002927 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGILI100500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de litio: Li+ a 100 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium
CAS 7439-93-2
Métodos Cromatografía iónica
Nombres de analitos o componentes Lithium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Li
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Li
Fórmula InChI InChI=1S/Li
SMILES [Li]
Nombre IUPAC Lithium
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 6.94
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 7,016 g/mol