Learn More
Estándar de litio en aceite base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11400299 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400299 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11400299 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ORGLI84Z
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Li5000 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7439-93-2, 8042-47-5
Certificado de análisis Con certificado de análisis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Fórmula molecular Li
Número MDL MFCD00134051
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Li]
Nombre IUPAC litio
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:30145
Grado Petróleo/plasma
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio