Learn More
Estándar de litio para ICP, 1000μ g/ml en 2 % de HCl, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10316082 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10316082 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10316082 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLLI12X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.31€
    160.38€ / 500 ml
    Ahorro 24.93€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Li1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Certificado de análisis El Certificado de Análisis de Garantía informa hasta 39 elementos a nivel ppb.
% mín. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Fórmula molecular Li
Número MDL MFCD00134051
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Li]
Nombre IUPAC litio
Solvent or Matrix 2% HCl
Peso molecular (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:30145
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLLI2-2Y, -2X    10,000    PLLI2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLLI1-2X    10,000    PLLI1-3X
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio