Learn More
Patrón de litio en aceite base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16321206 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16321206 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 16321206 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ORGLI82Z
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Li1000μ g/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7439-93-2, 8042-47-5
Certificado de análisis Con certificado de análisis.
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular Li
Número MDL MFCD00134051
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Li]
Nombre IUPAC litio
Solvent or Matrix Base Oil 20
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:30145
Grado Petróleo/plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de Matrix N.º decat.
Aceite base 75  1000 μg/g ORG-LI8-2Z
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio