Learn More
Salicilato de litio, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368118 500 g 500 g
11358118 25 g 25 g
11348118 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039356.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 552-38-5 | C7H5LiO3 | 144.054 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-38-5
Fórmula molecular C7H5LiO3
Peso molecular (g/mol) 144.054
Número MDL MFCD00045813
Clave InChI PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium salicylate, unii-93f1sp6qin, salicylic acid lithium salt, dilithium salicylate, 93f1sp6qin, lithium 2-hydroxybenzoate, lithium 1+ ion salicylate, lithiumsalicylate, lithiumsalicylat, salicylicacidlithiumsalt
PubChem CID 23663621
Nombre IUPAC litio;2-hidroxibenzoato
SMILES [Li+].C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium salicylate
Punto de fusión (decomposition)
Olor Sweet
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.05
Grado Técnico
Forma física Polvo