Learn More
Salicilato de litio, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358118 25 g 25 g
11348118 100 g 100 g
11368118 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11358118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039356.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 552-38-5 | C7H5LiO3 | 144.054 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-38-5
Fórmula molecular C7H5LiO3
Peso molecular (g/mol) 144.054
Número MDL MFCD00045813
Clave InChI PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium salicylate, unii-93f1sp6qin, salicylic acid lithium salt, dilithium salicylate, 93f1sp6qin, lithium 2-hydroxybenzoate, lithium 1+ ion salicylate, lithiumsalicylate, lithiumsalicylat, salicylicacidlithiumsalt
PubChem CID 23663621
Nombre IUPAC litio;2-hidroxibenzoato
SMILES [Li+].C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Lithium salicylate
Punto de fusión (decomposition)
Olor Sweet
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.05
Grado Técnico
Forma física Polvo
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium salicylate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium salicylate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.