Learn More
Alfa Aesar™ Monohidrato de piruvato de litio Código de producto.: 11427777
Alfa Aesar™ Monohidrato de piruvato de litio
Código de producto. 11427777
10 g, 10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11427777
Marca: Alfa Aesar™ A16308.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 2922-61-4
Fórmula molecular C3H3LiO3
Peso molecular (g/mol) 93.994
Número MDL MFCD00150352
Clave InChI OFJHGWPRBMPXCX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium pyruvate, lithium 2-oxopropanoate, pyruvic acid lithium salt, propanoic acid, 2-oxo-, lithium salt, lithiumpyruvat, lithotab 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo-, lithium salt 1:1, c3h3o3.li, lithium pyruvate h2o, lithium 1+ pyruvate
PubChem CID 23663618
Nombre IUPAC litio; 2-oxopropanoato
SMILES [Li+].CC(=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium pyruvate monohydrate
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.01 (94.00 Anhydrous)
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteE5137C Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto
Número de loteE5137B Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto
Número de loteA3345A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Número de loteE5137A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Título del producto
Alfa Aesar™ Monohidrato de piruvato de litio >