Learn More
Fosfato de litio, polvo blanco, Puratronic™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396827 100 g 100 g
11386827 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010743.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10377-52-3 | Li3O4P | 115.79 g/mol
Lithium phosphate batteries batteries are now widely used as a staple for cell phones, laptops and some other gadgets. Used in low-expansion porcelain enamel glazes and polymer intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10377-52-3
Fórmula molecular Li3O4P
Peso molecular (g/mol) 115.79
Número MDL MFCD00016187
Clave InChI TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo lithium phosphate, lithium orthophosphate, trilithium orthophosphate, trilithium phosphate, phosphoric acid, trilithium salt, unii-2qm4k05q74, lithiumphosphate, trilithotab phosphate, phosphoric acid, lithium salt 1:3, li3po4
PubChem CID 165867
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium phosphate
Punto de fusión 837°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Poor solubility in water. Insoluble in alcohols.
Nombre IUPAC trilitio;fosfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.79
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 2.54
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium phosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium phosphate