Learn More
Fosfato de litio, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10127053 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10127053 500 g Frasco de plástico 500 g
10569413 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10127053 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389785000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10377-52-3 | Li3O4P | 115.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10377-52-3
Fórmula molecular Li3O4P
Peso molecular (g/mol) 115.79
Número MDL MFCD00016187
Clave InChI TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo lithium phosphate, lithium orthophosphate, trilithium orthophosphate, trilithium phosphate, phosphoric acid, trilithium salt, unii-2qm4k05q74, lithiumphosphate, trilithotab phosphate, phosphoric acid, lithium salt 1:3, li3po4
PubChem CID 165867
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium phosphate
Punto de fusión 837°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Li3PO4
Información de solubilidad Solubility in water: 0.4g/L (20°C)
Nombre IUPAC trilitio;fosfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.79
Porcentaje de pureza ≥95.0%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium phosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.