Learn More
Fenóxido de litio, solución de 0,6 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11964661 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 11964661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388611000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 67.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium phenoxide
CAS 555-24-8, 109-99-9
Color De naranja a amarillo
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C6H5LiO
Temperatura de inflamación −19°C
Sinónimo lithium phenoxide, lithium phenolate, phenol lithium salt, phenoxylithium, lithium phenoxide solution, lithium 1+ phenolate, lithium 1+ ion phenolate, lithium, 3-hydroxyphenyl-, lithium salt 9ci
Clave InChI XAVQZBGEXVFCJI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].C1=CC=C(C=C1)[O-]
Nombre IUPAC litio;fenóxido
Peso molecular (g/mol) 100.05
PubChem CID 11815295
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.05
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.55 to 0.65M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.918
Densidad 0.9180g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium phenoxide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.