Learn More
Peróxido de litio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 17241152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
17241152 10 g Frasco de plástico 10 g
10761135 50 g Frasco de plástico 50 g
10793245 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17241152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389880100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12031-80-0
Fórmula molecular Li2O2
Peso molecular (g/mol) 45.88
Número MDL MFCD00016184
Clave InChI HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium peroxide li2 o2, lithium peroxide un1472 oxidizer, lithium oxide, dilithium peroxide, unii-9anx556r5f
PubChem CID 25489
Nombre IUPAC dilitio;peróxido
SMILES [Li+].[Li+].[O-][O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium peroxide
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal LiO2Li
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.88
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium peroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium peroxide