Learn More
Peróxido de litio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326758 500 g 500 g
11316758 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013421.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12031-80-0 | Li2O2 | 45.878 g/mol
Lithium peroxide is used in air purifiers. It is also used to produce high-purity oxygen. It acts as a catalyst for polymerization of styrene to polystyrene. Further, it serves as a curing agent for special polymers and a source of oxygen in sealed spaces such as submarines and in breathing apparatus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12031-80-0
Fórmula molecular Li2O2
Número MDL MFCD00016184
Clave InChI HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25489
Nombre IUPAC dilitio;peróxido
SMILES [Li+].[Li+].[O-][O-]
Spécification
Nombre del producto químico o material Lithium peroxide
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Número UN UN1472
Sinónimo dilithium peroxide, lithium peroxide li2 o2, lithium oxide, unii-9anx556r5f, lithium peroxide un1472 oxidizer
Información de solubilidad Soluble in anhydrous acetic acid. Insoluble in alcohol.
Peso molecular (g/mol) 45.878
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.88
Porcentaje de pureza 95%
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.