Learn More
Periodato de litio dihidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328118 50 g 50 g
11338118 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039355.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 307310-74-3 | ILiO4 | 197.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307310-74-3
Fórmula molecular ILiO4
Peso molecular (g/mol) 197.84
Número MDL MFCD00049474
Clave InChI SYWXNZXEJFSLEU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium periodate, lithotab io4, acmc-20akme, lithium 1+ ion periodate, lithium 1+ periodate, lithium periodate lih4io6
PubChem CID 23711816
Nombre IUPAC litio;periodato
SMILES [Li+].[O-]I(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium periodate dihydrate
Punto de fusión >370°C
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Número UN UN1479
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.87 (197.84 Anhydrous)
Grado Reactivo