Learn More
Perclorato de litio trihidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Perchlorate Trihydrate |
| CAS | 13453-78-6 |
| Fórmula molecular | ClLiO4 . 3H2O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/ClHO4.Li.3H2O/c2-1(3,4)5;;;;/h(H,2,3,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| SMILES | [Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | litio;perclorato;trihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 160.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.9962 |