Learn More
Perclorato de litio trihidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391738 250 g 250 g
11381738 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11391738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011638.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13453-78-6 | ClH6LiO7 | 160.431 g/mol
It is used as an oxygen source for chemical oxygen generators, as it liberates oxygen at high temperatures. Excellent solubility of lithium perchlorate permits its use in Diels-Alder reactions. It is also employed in lithium-ion batteries as an electrolyte, and act as chaotropic agent to denature proteins. It is used in Baylis-Hillman reaction as a catalyst in the coupling of alpha,beta-unsaturated carbonyl compounds with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13453-78-6
Fórmula molecular ClH6LiO7
Peso molecular (g/mol) 160.431
Número MDL MFCD00149765
Clave InChI JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
PubChem CID 23708903
Nombre IUPAC litio;perclorato;trihidrato
SMILES [Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Lithium perchlorate trihydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Fórmula lineal LiClO4·3H2O
Número UN UN1481
Índice Merck 14,5539
Información de solubilidad Highly soluble in water,methanol,ethanol,ethyl acetate,diethyl ether,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.45 (106.40 Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Densidad 1.84 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.