Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lithium Perchlorate Trihydrate |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula lineal | LiClO4 · 3H2O |
| Número UN | UN1481 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.44g/mol |
| Envase | Poly Bottle |
| Aspecto | Crystals |
| Densidad | 1.841g/mL at 25°C |