Learn More
Perclorato de litio trihidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637694 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10582981 25 g Frasco de plástico 25 g
10032530 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194720010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13453-78-6 | ClLiO4·3H2O | 160.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-78-6
Fórmula molecular ClLiO4·3H2O
Peso molecular (g/mol) 160.44
Número MDL MFCD00149765
Clave InChI JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
PubChem CID 23708903
Nombre IUPAC litio;perclorato;trihidrato
SMILES [Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium perchlorate trihydrate
Punto de fusión 95°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales y/o trozos
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal LiClO4·3H2O
Índice Merck 15, 5595
Información de solubilidad Solubility in water: 597g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.44
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium perchlorate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.