Learn More
Perclorato de litio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Perchlorate |
| CAS | 7791-03-9 |
| Fórmula molecular | ClO4 .Li |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Perchloric Acid Lithium Salt, PC 3600 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | litio; perclorato |
| Peso molecular (g/mol) | 106.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.9645 |