Learn More
Lithium Perchlorate, purum p.a, ≥98.0% (calc. based on dry substance, T), Honeywell™
Código de producto. 15616060 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15616060 500 g Poly bottle 500 g
15606060 100 g Poly bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15616060 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 62580500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥98.0% (calc. based on dry substance, T), powder
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-9-7791
Fórmula molecular ClH6LiO7
Peso molecular (g/mol) 160.43
Número MDL MFCD00011079
Clave InChI JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
PubChem CID 23665649
Nombre IUPAC litio; perclorato
SMILES [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium perchlorate
Color Blanco
pH 6.0 to 9.5 (at 104g/L 25°C)
Forma física Granules
Cantidad 500 g
Fórmula lineal LiClO4
Número UN UN1481
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.39g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
Envase Poly bottle