Learn More
Alfa Aesar™ Lithium perchlorate, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Código de producto. 11369738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
11369738 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11369738 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor 044226.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 400°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Lithium perchlorate
Punto de fusión 236°C
Nombre de nota Anhydrous
CAS 3-9-7791
Color Blanco
Forma física Lump
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular ClH6LiO7
Número MDL MFCD00011079
Número UN UN1481
Índice Merck 14,5539
Sinónimo lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
Clave InChI JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Nombre IUPAC litio; perclorato
Peso molecular (g/mol) 160.43
PubChem CID 23665649
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.4
Porcentaje de pureza 99.99%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.43g/mL