Learn More
Perclorato de litio, reactivo ACS, ≥ 95,0%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15611760 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15611760 500 g Frasco de polietileno 500 g
15621760 5 g Poly Bottle 5 g
15601760 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15611760 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 205281500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS, ≥95,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-9-7791
Fórmula molecular ClH6LiO7
Peso molecular (g/mol) 160.43
Número MDL MFCD00011079
Clave InChI JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Perchlorate
Punto de fusión 236°C
Color Blanco
pH 6.0 to 9.5 (at 106.4g/L 25°C)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal LiClO4
Número UN UN1481
Sinónimo sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
SMILES [Li+].O.O.O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC sodio; perclorato;hidrato
PubChem CID 516899
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.39g/mol
Porcentaje de pureza ≥95.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Granules
Densidad 2.420g/cu.cm