Learn More
Perclorato de litio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10256680 5 g Frasco de vidrio 5 g
10032520 100 g Frasco de plástico 100 g
10124070 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10256680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194710050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7791-03-9 | ClLiO4 | 106.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-9-7791
Fórmula molecular ClLiO4
Peso molecular (g/mol) 106.39
Número MDL MFCD00011079
Clave InChI JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
PubChem CID 23665649
Nombre IUPAC litio; perclorato
SMILES [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium perchlorate
Punto de fusión 236.0°C
Nombre de nota p.a.
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal LiClO4
Fieser 17,167
Índice Merck 15, 5595
Información de solubilidad Solubility in water: 600g/L (25°C). Other solubilities: 1520g/L ethanol (25°C), 1820g/L methanol (25°C), 1140g/L ether (25°C), soluble in acetone and ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.39
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica