Learn More
Perclorato de litio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443117 100 g 100 g
15453117 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16059.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7791-03-9 | ClLiO{4}
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 400°C (decomposition)
Punto de fusión 236°C
CAS 3-9-7791
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula molecular ClLiO{4}
Porcentaje de pureza 98%