Learn More
Perclorato de litio, +95 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10547372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10547372 500 g Frasco de plástico 500 g
1 options
Código de producto. 10547372 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423865000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium perchlorate
Punto de fusión 236.0°C
CAS 3-9-7791
Color Blanco
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 25°C)
Forma física Polvo o polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Argentometry)
Fórmula molecular ClLiO4
Fórmula lineal LiClO4
Número MDL MFCD00011079
Fieser 17,167
Índice Merck 15, 5595
Sinónimo lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
Información de solubilidad Solubility in water: 600g/L (25°C). Other solubilities: 1520g/L ethanol (25°C), 1820g/L methanol (25°C), 1140g/L ether (25°C), soluble in acetone and ethyl acetate
Clave InChI JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Nombre IUPAC litio; perclorato
Peso molecular (g/mol) 106.39
PubChem CID 23665649
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.39
Porcentaje de pureza ≥95%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid, lithium salt