Learn More
Óxido de litio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384787 10 g 10 g
11304797 50 g 50 g
11394787 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041832.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Para su uso como formulaciones de cerámica y vidrio especial, absorbente de dióxido de carbono
The main use of potassium chloride is in the manufacture of fertilizers. It finds use in medicine as an electrolyte replenisher, and to treat hypokalemia with its pharmaceutical preparation, a condition in which the level of potassium will be low in blood. Further it finds use as a flux agent in welding and metal casting. It is useful in water softener units, certain de-icing products and calibration of the radiation monitoring equipment. It finds use as a scotophor in dark-trace CRTs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Sensible al aire y a la humedad; absorbe fácilmente dióxido de carbono y agua del aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12057-24-8
Fórmula molecular Li2O
Peso molecular (g/mol) 29.88
Número MDL MFCD00016183
Clave InChI XZIUWXMPQBQHMC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (lithiooxy)lithium
SMILES [Li]O[Li]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium oxide
Punto de fusión 1427°C
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 29.88
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Aspecto White powder
Densidad 2.013 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium oxide