Learn More
Oxalato de litio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356758 50 g 50 g
11346758 250 g 250 g
11336758 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013426.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 553-91-3 | C2Li2O4 | 101.90 g/mol
Lithium oxalate is used as lithium battery electrolyte. It is also used as an analytical reagent and reducing reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of other chemicals such as pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-91-3
Fórmula molecular C2Li2O4
Peso molecular (g/mol) 101.90
Número MDL MFCD00040596
Clave InChI YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium oxalate, dilithium oxalate, ethanedioic acid, dilithium salt, unii-k737ot0e73, oxalic acid dilithium salt, ethanedioic acid, lithium salt 1:2, oxalic acid dilithium, acmc-1ctwf, c2o4.2li, ksc492a1t
PubChem CID 68383
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium oxalate
Punto de fusión (decomposition)
Densidad 2.12 g/mL
Cantidad 50 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,5537
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC dilitio;oxalato
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium oxalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium oxalate