Learn More
Nitrato de litio, solución tampón de ionización, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15416885 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15416885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045293.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium nitrate Ionization Buffer Solution
CAS 7790-69-4
Forma física Líquido
Fórmula molecular LiNO3
Concentración 1% Li (as Li2CO3) in 5% HNO3
Número MDL MFCD00011094
Número UN UN3264
Clave InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC litio; nitrato
Peso molecular (g/mol) 68.94
PubChem CID 10129889
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:63315
Grado Specpure