Learn More
Tampón de ionización de nitrato de litio: 1 % de Li (de carbonato) en 5 % de HNO3, VHG™
Código de producto. 30003111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
30003111 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30003111 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMLIN1P100
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Tampón de ionización de nitrato de litio: 1 % de Li (de carbonato) en 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium
CAS 7439-93-2
Métodos AA/GFAA
Nombres de analitos o componentes Lithium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Li
Concentración 1%
Sinónimo Li
Fórmula InChI InChI=1S/Li
SMILES [Li]
Nombre IUPAC Lithium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 6.94
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 7.016 g/mol