Learn More
Nitrato de litio, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326728 25 g 25 g
11316728 250 g 250 g
11346728 1 kg 1 Kg
11336728 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11326728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013405.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Utilizado en cerámica, pirotecnia, baños de sal
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-69-4
Fórmula molecular LiNO3
Peso molecular (g/mol) 68.94
Número MDL MFCD00011094
Clave InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 600°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Lithium nitrate, anhydrous
Punto de fusión 264°C
Color Blanco
Forma física Cristalino blanco
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
Nombre IUPAC litio; nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.95
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline
Densidad 2.38 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium nitrate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium nitrate