Learn More
Óxido de niobio y litio, Puratronic™, 99,998 % (base metálica sin Ta), Ta < 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356827 500 g 500 g
11336827 25 g 25 g
11346827 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010741.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12031-63-9 | LiNbO3 | 147.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12031-63-9
Fórmula molecular LiNbO3
Peso molecular (g/mol) 147.84
Número MDL MFCD00011080
Clave InChI GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Lithium niobate
PubChem CID 23665650
Nombre IUPAC litio;oxido(dioxo)niobio
SMILES [Li+].[O-][Nb](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium niobium oxide
Punto de fusión ∼1275°C
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Ta), Ta < 50 ppm
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.85
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Puratronic
Densidad 4.3 g/mL