Learn More
Óxido de niobio y litio, 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418850 5 g 5 g
11453398 50 g 50 g
11463398 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418850 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17805.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 12031-63-9 | LiNbO3 | 147.84 g/mol
It is employed in the manufacture of optical waveguides and surface acoustic wave devices, Lithium niobate (CAS NO.12031-63-9) is used extensively in the telecoms market, e.g. in mobile telephones and optical modulators. It can also find its uses in laser frequency doubling, nonlinear optics, Pockels cells, optical parametric oscillators, Q-switching devices for lasers, other acousto-optic devices, optical switches for gigahertz frequencies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Empleado en la fabricación de guías de ondas ópticas y dispositivos de ondas acústicas de superficie, el niobato de litio (CAS NO.12031-63-9) se utiliza ampliamente en el mercado de las telecomunicaciones, por ejemplo, en teléfonos móviles y moduladores ópticos. También puede utilizarse en la duplicación de frecuencia láser, en óptica no lineal, células Pockels, osciladores paramétricos ópticos, dispositivos de conmutación Q para láseres, otros dispositivos acústicos-ópticos, interruptores ópticos para frecuencias de gigahercios.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12031-63-9
Fórmula molecular LiNbO3
Peso molecular (g/mol) 147.84
Número MDL MFCD00011080
Clave InChI GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Lithium niobate
PubChem CID 23665650
SMILES [Li+].[O-][Nb](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium niobium oxide
Punto de fusión ∼1275°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC litio;oxido(dioxo)niobio
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.85
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Densidad 4.3