Learn More
Isopropóxido de niobio de litio, + 99 % (base metálica), 5 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384858 25 mL 25 ml
11374858 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043175.AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21864-21-1 | C18H42LiNbO6
Used as solid-state electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21864-21-1
Fórmula molecular C18H42LiNbO6
Número MDL MFCD00210626
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium niobium isopropoxide
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal LiNb(OC3H7)6
Cantidad 25 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.38
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquida