Learn More
Etóxido de niobio de litio, +99 % (base de metales), 5 % p/v en etanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333528
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
11333528 100 mL 100 ml
11323528 25 mL 25 ml
2 options
Código de producto. 11333528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039155.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 86745-52-0 | C12H30LiNbO6 | 370.212 g/mol
Lithium niobium ethoxide is used in the preparation of lithium niobate, which is a ferroelectric material used as an optical switch. It is also used as solid electrolytes due to its high ionic diffusivity in the field of material science.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86745-52-0
Fórmula molecular C12H30LiNbO6
Peso molecular (g/mol) 370.212
Número MDL MFCD00210625
Clave InChI AVEKRHJBCCYCED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium niobium ethoxide metals basis w/v in ethanol, lithium niobium ethoxide, lithium niobium 5+ ethoxide 1/1/6, niobium 5+ lithium 1+ hexakis ethoxide
PubChem CID 14693679
Nombre IUPAC litio; etanolato; niobio(5 +)
SMILES [Li+].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Nb+5]
Specifica
Nombre del producto químico o material Lithium niobium ethoxide
Color Amarillo
Temperatura de inflamación 17°C (63°F)
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 mL
Número UN UN1170
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.21
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas