Learn More
Metóxido de litio, puro, solución de 2,2 M (10 % en peso) en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10611955 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10611955 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10283661 100 mL Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10611955 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 336758000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 865-34-9 | CH3LiO | 37.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-34-9 , 67-56-1
Fórmula molecular CH3LiO
Peso molecular (g/mol) 37.97
Número MDL MFCD00036357
Clave InChI JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3
PubChem CID 4177230
Nombre IUPAC litio; metanolato
SMILES [Li+].C[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium methoxide
Color Incolora
Nombre de nota 10% Solution in Methanol
Fórmula lineal CH3OLi
Densidad 0.8500g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.97
Porcentaje de pureza ≥10%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 800 mL
Forma física Líquido