Learn More
Metóxido de litio, puro, solución de 2,2 M (10 % en peso) en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10283661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10283661 100 mL Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño 100 ML
10611955 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10283661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 336751000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 865-34-9 | CH3LiO | 37.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-34-9 , 67-56-1
Fórmula molecular CH3LiO
Peso molecular (g/mol) 37.97
Número MDL MFCD00036357
Clave InChI JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3
PubChem CID 4177230
Nombre IUPAC litio; metanolato
SMILES [Li+].C[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium methoxide
Color Incolora
Nombre de nota 10% Solution in Methanol
Fórmula lineal CH3OLi
Densidad 0.8500g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.97
Porcentaje de pureza ≥10%
Grado Pure
Envase Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido