Learn More
Metaborato de litio, anhidro, téc.
Código de producto. 11348497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11348497 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11348497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032576.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Lithium Metaborate is commonly used as a fused compound or a component for an assay. It has been used for the analysis of wild rice for silicon, calcium, magnesium and potassium. Lithium metaborate was used to fuse with solid samples for decomposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-69-5
Fórmula molecular B4H14Li2O7
Peso molecular (g/mol) 183.23
Número MDL MFCD00011089
Clave InChI DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium metaborate
Punto de fusión 845°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula lineal LiBO2
Información de solubilidad Soluble in water (25.7mg/ml at 20°C).
Nombre IUPAC litio;oxido(oxo)borano
Formula Weight (peso de la fórmula) 49.75
Grado Técnico
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.397 g/mL