Learn More
Metaborato de litio anhidro, extra puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10656072 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656072 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10656072 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/2330/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 845°C
CAS 13453-69-5
Color Blanco
pH 10
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular B4H14Li2O7
Número MDL 11089
Sinónimo lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
Clave InChI DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Nombre IUPAC litio;oxido(oxo)borano
Peso molecular (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Formula Weight (peso de la fórmula) 49.75g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo