Learn More
Metaborato de litio, anhidro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Used in borate fusion sample preparation of various samples for analysis by XRF, AAS, ICP-MS, ICP-AES and ICP-OES. Used to determine the trace level of elements in contaminated soil. Useful fod dissolving acidic oxides such as SiO2, and Fe2O3. A mixture of lithium metaborate and lithium tetraborate is useful for dissolving most of the inorganic oxides to enable spectrochemical analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lithium metaborate, anhydrous |
| Punto de fusión | 845°C |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (metals basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol. Partially soluble in cold water. |
| Nombre IUPAC | litio;oxido(oxo)borano |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 49.75 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 1.397 g/mL |
Safety and Handling
- Lithium metaborate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium metaborate