Learn More
Metaborato de litio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10661653 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10661653 500 g Frasco de plástico 500 GR
10436192 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10661653 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365715000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-69-5
Fórmula molecular B4H14Li2O7
Peso molecular (g/mol) 183.23
Número MDL MFCD00011089
Clave InChI DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
Nombre IUPAC litio;oxido(oxo)borano
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium metaborate
Punto de fusión 845°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal LiBO2
Información de solubilidad Solubility in water: 25.7g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 49.75
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico