Learn More
Lithium Metaborate, 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15695410 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15695410 100 g Poly bottle 100 g
1 options
Código de producto. 15695410 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 402966100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥98,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium metaborate
Punto de fusión 845°C
CAS 13453-69-5
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Fórmula molecular B4H14Li2O7
Fórmula lineal LiBO2
Número MDL MFCD00011089
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
Clave InChI DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Nombre IUPAC litio;oxido(oxo)borano
Peso molecular (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Formula Weight (peso de la fórmula) 49.75g/mol
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Envase Poly bottle