Learn More
meta-Borato de litio, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 15528004 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15528004 100 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha cada uno
1 options
Código de producto. 15528004 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 238205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium meta-Borate
CAS 13453-69-5
Cantidad 100 g
Fórmula molecular B4H14Li2O7
Sinónimo lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
Clave InChI DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Nombre IUPAC litio;oxido(oxo)borano
Peso molecular (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Formula Weight (peso de la fórmula) 49.75
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.40kg