Learn More
L-Lactato de litio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428980 50 g 50 g
11438980 250 g 250 g
11418980 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11818.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00€
    45.65€ / 50 g
    Ahorro 10.35€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 27848-80-2 | C3H5LiO3 | 96.01 g/mol
Useful chiral synthon, building block for depsipeptides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27848-80-2
Fórmula molecular C3H5LiO3
Peso molecular (g/mol) 96.01
Número MDL MFCD00065399
Clave InChI GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Sinónimo lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
PubChem CID 23687877
Nombre IUPAC litio; (2S)-2-hidroxipropanoato
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium L-lactate
Punto de fusión 253°C to 255°C
Cantidad 50 g
Beilstein 3568332
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica −14° (c=1 in water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.01
Porcentaje de pureza 97%