Learn More
Estándar isotópico de litio: Li a los 100 μg/mL en 2% HNO3 (enriquecido en Li-6), VHG™
Código de producto. 17948049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17948049 100 mL 100 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17948049 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLIS6LIZ100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar isotópico de litio: Li a los 100 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Li-6)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Lithium 6
CAS 14258-72-1
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Lithium 6
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 6Li
Sinónimo 6Li
SMILES [6Li]
Nombre IUPAC Litio 6
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 6.02
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 6,0151 g/mol