Learn More
Isopropóxido de litio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11350198 2 g 2 g
11340198 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042930.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2388-10-5 | C3H7LiO | 66.03 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2388-10-5
Fórmula molecular C3H7LiO
Peso molecular (g/mol) 66.03
Número MDL MFCD00048286
Clave InChI HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium isopropoxide, lithium propan-2-olate, lithium isopropanolate, lithium 2-propanolate, acmc-1ch0u, lithium isopropoxide solution, 2-propanol, lithiumsalt 1:1, lithium 1+ propan-2-olate
PubChem CID 23673350
Nombre IUPAC litio; propan-2-olato
SMILES [Li+].CC(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium isopropoxide
Color Blanco a amarillo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal (CH3)2CHOLi
Cantidad 2 g
Número UN UN3206
Beilstein 3618614
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.03
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Polvo