Learn More
Isobutirato de litio +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368138 500 g 500 g
11348138 25 g 25 g
11358138 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039372.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 25179-23-1 | C4H7LiO2 | 94.038 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25179-23-1
Fórmula molecular C4H7LiO2
Peso molecular (g/mol) 94.038
Número MDL MFCD00210622
Clave InChI IIDVGIFOWJJSIJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium isobutyrate, lithium 2-methylpropanoate, acmc-1ccd2, isobutyric acid lithium salt, lithium 1+ isobutyrate, lithium 1+ ion isobutyrate
PubChem CID 23665557
Nombre IUPAC litio;2-metilpropanoato
SMILES [Li+].CC(C)C(=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Lithium isobutyrate
Cantidad 500 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.03
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo/ masa