Learn More
Yoduro de litio, MP Biomedicals
Código de producto. 11403462 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11403462 10 g
11413462 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403462 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215525910
Produce una solución turbia al 50 % (p/v) en H 2 O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10377-51-2
Fórmula molecular ILi
Peso molecular (g/mol) 133.84
Número MDL MFCD00011092
Clave InChI HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
Nombre IUPAC Yoduro de litio(1+)
SMILES [Li+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Iodide
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.8