Learn More
Hidrato de yoduro de litio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Iodide Hydrate |
| CAS | 85017-80-7 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula molecular | ILi . x(H2O) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Li]I |
| Nombre IUPAC | yodolitio |
| Peso molecular (g/mol) | 151.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.9205 |