Learn More
Yoduro de litio, anhidro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388888
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 11388888
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041733.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Como absorbente en el proceso de refrigeración, como catalizador, y en fotografía
Lithium iodide is used as reagent in the cleavage of esters, ethers and epoxides, and carboxylation. It is used in scintillation counters. Lithium iodide is used as an electrolyte in high temperature batteries and artificial pacemakers. Phosphor, which is a complex of iodine, is used in neuron detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10377-51-2
Fórmula molecular ILi
Peso molecular (g/mol) 133.84
Número MDL MFCD00011092
Clave InChI HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
Nombre IUPAC litio;yoduro
SMILES [Li+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1170°C to 1190°C
Nombre del producto químico o material Lithium iodide
Punto de fusión 449°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco a amarillo
Forma física Masas/polvo, en ampolla bajo argón
Cantidad 250 g
Fórmula lineal LiI
Índice Merck 14,5535
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.84
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.955
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Densidad 4.076 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.