missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar ICP e ICP-MS de litio, 10 mg/l de litio en HNO3 al 2 %, Honeywell Fluka™

Código de producto. 16674134 Tienda Honeywell Fluka Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mL
missing translation for 'unitSize'
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
16674134 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16674134 missing translation for 'mfr' Honeywell Fluka missing translation for 'supplierNo' E1397100ML
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Nombre del producto químico o material Lithium ICP and ICP-MS Standard
pH <2
Cantidad 100 mL
Grado Estándares para ICP e ICP-MS
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.