Learn More
Hidróxido de litio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Hydroxide |
| CAS | 1310-65-2 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | HLiO |
| Sinónimo | Lithium Hydroxide, Lithium Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Li+].[OH-] |
| Nombre IUPAC | litio;hidróxido |
| Peso molecular (g/mol) | 23.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 24.0187 |